Få mere at vide
2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30474212
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30474212 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30474212 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32217550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-ol
CAS 101257-32-3
Molekylær formel C8H17NO
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H17NO/c1-9-5-2-3-8(7-9)4-6-10/h8,10H,2-7H2,1H3
SMIL CN1CCCC(CCO)C1
IUPAC navn 2-(1-methylpiperidin-3-yl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 143.23
Formel vægt 143.131