Få mere at vide
2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-ol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-ol |
| CAS | 101257-32-3 |
| Molekylær formel | C8H17NO |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO/c1-9-5-2-3-8(7-9)4-6-10/h8,10H,2-7H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCCC(CCO)C1 |
| IUPAC navn | 2-(1-methylpiperidin-3-yl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.23 |
| Formel vægt | 143.131 |