Få mere at vide
2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate |
| CAS | 6020-87-7 |
| Molekylær formel | C4H11N3O3 |
| MDL nummer | MFCD00071582 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(O)CN(C)C(N)=N.[H]O[H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.15 |
| Procent renhed | 97% |