Få mere at vide
2-(1-Methylguanidino)acetic acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31107275
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
31107275 100 g
1 options
Artikelnummer. 31107275 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD122358100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Methylguanidino)acetic acid
CAS 57-00-1
Molekylær formel C4H9N3O2
MDL nummer MFCD00004282
Mængde 100 g
SMIL O=C(O)CN(C)C(N)=N
Molekylvægt (g/mol) 131.13
Procent renhed 95%