Få mere at vide
2-(1-Methylethyl)phenol, Mikromol™
Artikelnummer. 17940926
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17940926 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17940926 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0461.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(1-Methylethyl)phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropylphenol
CAS 88-69-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Isopropylphenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H12 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. C (EP), Propofol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
SMIL CC(C)c1ccccc1O
IUPAC navn 2-propan-2-ylphenol
Molekylvægt (g/mol) 136.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 136,0888 g/mol