Få mere at vide
2-(1-Methylethyl)-6-propylphenol, Mikromol™
Beskrivelse
2-(1-Methylethyl)-6-propylphenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropyl-6-propylphenol |
| CAS | 74663-48-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Isopropyl-6-propylphenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H18 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(1-Methylethyl)-6-propylphenol, Propofol Imp. O (EP), Propofol Impurity O |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-4-6-10-7-5-8-11(9(2)3)12(10)13/h5,7-9,13H,4,6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCc1cccc(C(C)C)c1O |
| IUPAC navn | 2-propan-2-yl-6-propylphenol |
| Vis mere |