Få mere at vide
2-(1-Methylethyl)-6-propylphenol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049691
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049691 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049691 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0461.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(1-Methylethyl)-6-propylphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropyl-6-propylphenol
CAS 74663-48-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Isopropyl-6-propylphenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(1-Methylethyl)-6-propylphenol, Propofol Imp. O (EP), Propofol Impurity O
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-4-6-10-7-5-8-11(9(2)3)12(10)13/h5,7-9,13H,4,6H2,1-3H3
SMIL CCCc1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC navn 2-propan-2-yl-6-propylphenol
Molekylvægt (g/mol) 178.27
Mængde 50 mg
Formel vægt 178.1358 g/mol