Få mere at vide
2-(1-Methylethyl)-2-propylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Methylethyl)-2-propylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 62391-98-4 |
| Molekylær formel | C13H24O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Diethyl 2-propan-2-yl-2-propylpropanedioate, Diethyl 2-isopropyl-2-propyl-propanedioate, 2-Isopropyl-2-propylpropanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Isopropyl-2-propyl-malonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-propan-2-yl-2-propyl-propanedioate, Propanedioic Acid','(1-methylethyl)propyl-','diethyl Ester, Diethyl 2-isopropyl-2-propylmalonate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O4/c1-6-9-13(10(4)5,11(14)16-7-2)12(15)17-8-3/h10H,6-9H2,1-5H3 |
| SMIL | CCCC(C(C)C)(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-propan-2-yl-2-propylpropanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.33 |
| Formel vægt | 244.1675 |