Få mere at vide
[2-(1-Methylethoxy-O)phenylmethyl-C](nitrato-O,O′){rel-(2R,5R,7S)-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-2,1-diyl[3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-imidazolidinyl-2-ylidene]}ruthenium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [2-(1-Methylethoxy-O)phenylmethyl-C](nitrato-O,O')(rel-(2R,5R,7S)-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-2,1-diyl[3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-imidazolidinyl-2-ylidene])ruthenium |
| CAS | 1352916-84-7 |
| Molekylær formel | C32H41N3O4Ru |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (OC-6-54)-[2-(1-methylethoxy-κO)phenyl]methyl-κC](nitrato-κO,κO')[rel-(2R,5R,7S)-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-2,1-diyl[3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-imidazolidinyl-2-ylidene]]ruthenium, [2-(1-Methylethoxy-O)phenylmethyl-C](nitrato-O,O′){rel-(2R,5R,7R)-adamantane-2,1-diyl[3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-imidazolidinyl-2-y lidene]}ruthenium |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29N2.C10H12O.NO3.Ru/c1-15-6-16(2)21(17(3)7-15)23-4-5-24(14-23)22-11-18-8-19(12-22)10-20(9-18)13-22;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;2-1(3)4;/h6-7,11,18-20H,4-5,8-10,12-13H2,1-3H3;3-8H,1-2H3;;/q-3;-2;-1;+6 |
| SMIL | CC(C)O1=C[Ru]2(C3N(C4=C(C)C=C(C)C=C4C)CCN3C[C@H]5C[C@H]6CCC[C@@H](C5)C6)(O[N+]([O-])O2)=CC7=C1C=CC=C7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 632.76 |
| Formel vægt | 633.21 |