Få mere at vide
2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, Mikromol™
Artikelnummer. 17933276
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17933276 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17933276 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0461.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene
CAS 141214-18-8
Analyt- eller komponentnavne 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H24 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Propofol Imp. G (EP), Propofol USP Related Compound C, Propofol USP RC C, 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, Propofol Related Compound C, Propofol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C15H24O/c1-10(2)13-8-7-9-14(11(3)4)15(13)16-12(5)6/h7-12H,1-6H3
SMIL CC(C)Oc1c(cccc1C(C)C)C(C)C
IUPAC navn 1,3-di(propan-2-yl)-2-propan-2-yloxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 220.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 220.1827 g/mol