Få mere at vide
2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol, Mikromol™
Beskrivelse
2-(1-methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol |
| CAS | 74926-89-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12H16O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. B (EP), Propofol Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-7,9,13H,1H2,2-4H3 |
| SMIL | CC(C)c1cccc(C(=C)C)c1O |
| IUPAC navn | 2-isopropenyl-6-isopropylphenol |
| Vis mere |