missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[1-(Methylamino)ethyl]indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[1-(Methylamino)ethyl]indole |
| CAS | 96286-08-7 |
| Molekylær formel | C11 H14 N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-[1-(Methylamino)ethyl] Indole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2/c1-8(12-2)11-7-9-5-3-4-6-10(9)13-11/h3-8,12-13H,1-2H3 |
| SMIL | CNC(C)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 1-(1H-indol-2-yl)-N-methylethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.24 |
| Formel vægt | 174.1157 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?