Få mere at vide
2-(1-Methyl-2-phenyl-ethylimin)-5-hydroxymethyl-furfural, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Methyl-2-phenyl-ethylimin)-5-hydroxymethyl-furfural |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO2/c1-12(9-13-5-3-2-4-6-13)16-10-14-7-8-15(11-17)18-14/h2-8,10,12,17H,9,11H2,1H3/b16-10- |
| Formel vægt | 243.1259 |