missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-1H-benzimidazol-1-yl]acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-1H-benzimidazol-1-yl]acetic Acid |
| CAS | 1171565-50-6 |
| Molekylær formel | C13 H12 N4 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O2/c1-16-7-6-10(15-16)13-14-9-4-2-3-5-11(9)17(13)8-12(18)19/h2-7H,8H2,1H3,(H,18,19) |
| SMIL | Cn1ccc(n1)c2nc3ccccc3n2CC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[2-(1-methylpyrazol-3-yl)benzimidazol-1-yl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.26 |
| Formel vægt | 256.096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?