Få mere at vide
2-(1-Hydroxyethyl) Promazin, TRC
Artikelnummer. 30135412
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135412 25 mg
30012305 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135412 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94229525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73644-43-6
Molekylær formel C19 H24 N2 O S
Molekylvægt (g/mol) 328.47
Synonym 10-[3-(Dimethylamino)propyl]-α-methyl-10H-phenothiazine-2-methanol, Phenothiazine-2-methanol, 10-(3-dimethylaminopropyl)-α-methyl- (6CI), 10-[3-(Dimethylamino)propyl]-α-methyl-10H-phenothiazine-2-methanol, Dihydroacepromazine, 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine
IUPAC navn 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]ethanol
SMIL CC(O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydroacepromazine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2OS/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3
Formel vægt 328.1609