Få mere at vide
2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide (mixture of diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O2S/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)24(19)23/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 344.1558 |
| Procent renhed | >95% |