Få mere at vide
2-(1-Hydroxyethyl) Promazine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine-d4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2OS/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3/i1D3,14D |
| Formel vægt | 332.186 |