Få mere at vide
2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30052718
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052718 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052718 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0393.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Cyano-(4-methoxyphenyl)methyl)cyclohexanol
CAS 93413-76-4
Analyt- eller komponentnavne 1-(Cyano-(4-methoxyphenyl)methyl)cyclohexanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H19 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetonitrile, α-(1-hydroxycyclohexyl)-4-methoxy-, Benzeneacetonitrile, α-(1-hydroxycyclohexyl)-4-methoxy-, (±)-, α-(1-Hydroxycyclohexyl)-4-methoxybenzeneacetonitrile, (4-Methoxyphenyl)-(1-hydroxycyclohex-1-yl)acetonitrile, 1-[Cyano(4-methoxyphenyl)methyl]cyclohexanol, 1-[Cyano(p-methoxyphenyl)methyl]cyclohexanol, α-(p-Methoxyphenyl)-α-(1-hydroxycyclohexyl)acetonitrile, (1-Hydroxycyclohexyl)(4-methoxyphenyl)acetonitrile, 2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
InChI formel InChI=1S/C15H19NO2/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,17H,2-4,9-10H2,1H3
SMIL COc1ccc(cc1)C(C#N)C2(O)CCCCC2
IUPAC navn 2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 245.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 245.1416 g/mol