Få mere at vide
2-(1-Hydroxy-3-butynyl)-4-(1,2,4-triazolylmethyl)aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Hydroxy-3-butynyl)-4-(1,2,4-triazolylmethyl)aniline |
| CAS | 1329797-47-8 |
| Molekylær formel | C13H14N4O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N4O/c14-13-5-4-11(8-17-10-15-9-16-17)7-12(13)3-1-2-6-18/h4-5,7,9-10,18H,2,6,8,14H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cn2cncn2)cc1C#CCCO |
| IUPAC navn | 4-[2-amino-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]but-3-yn-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.28 |
| Formel vægt | 242.1168 |