Få mere at vide
2-[(1-Hydroxy-2-oxo-2-phenylethyl)sulfanyl]acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(1-Hydroxy-2-oxo-2-phenylethyl)sulfanyl]acetic Acid |
| CAS | 37510-29-5 |
| Molekylær formel | C10 H10 O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[(1-Hydroxy-2-oxo-2-phenylethyl)thio]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4S/c11-8(12)6-15-10(14)9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,10,14H,6H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(SCC(=O)O)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-(1-hydroxy-2-oxo-2-phenyl-ethyl)sulfanylacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.25 |
| Formel vægt | 226.03 |