Få mere at vide
2-(1-(Ethylsulfonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-(Ethylsulfonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile |
| CAS | 1187595-85-2 |
| Molekylær formel | C7H10N2O2S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-[1-(Ethylsulfonyl)-3-azetidinylidene]acetonitrile (ACI), Acetonitrile, 2-[1-(ethylsulfonyl)-3-azetidinylidene]- (ACI), 2-[1-(Ethanesulfonyl)azetidin-3-ylidene]acetonitrile, [1-(Ethylsulfonyl)azetidin-3-ylidene]acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-2-12(10,11)9-5-7(6-9)3-4-8/h3H,2,5-6H2,1H3 |
| SMIL | CCS(=O)(=O)N1CC(=CC#N)C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.23 |
| Formel vægt | 186.0463 |