Få mere at vide
2-(1-Cyclohexenyl)ethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Cyclohexenyl)ethylamine |
| CAS | 3399-73-3 |
| Molekylær formel | C8H15N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Cyclohexene-1-ethylamine, 1-(2-Aminoethyl)cyclohexene, 1-Cyclohexen-1-ylethylamine, 2-(1-Cyclohexen-1-yl)ethylamine, 2-(1-Cyclohexenyl)ethanamine, Cyclohexenylethylamine, NSC 26453 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h4H,1-3,5-7,9H2 |
| SMIL | NCCC1=CCCCC1 |
| IUPAC navn | 2-(cyclohexen-1-yl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.21 |
| Formel vægt | 125.1204 |