Få mere at vide
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone, 85+%, cont. ca 10% 2-cyclohexylidenecyclohexanone
Artikelnummer. 11392267
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392267 25 g 25g
11302277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09798.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1502-22-3 | C12H18O | 178.28 g/mol
Det er et parfumemiddel. Det bruges til specielle opløsningsmidler og som råmateriale i agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et parfumemiddel. Det bruges til specielle opløsningsmidler og som råmateriale i agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1502-22-3
Molekylær formel C12H18O
Molekylvægt (g/mol) 178.28
MDL nummer MFCD00013796
InChI nøgle GVNVAWHJIKLAGL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-1-cyclohexenyl cyclohexanone, chch, 2-cyclohexenylcyclohexanone, 2-1-cyclohexen-1-yl cyclohexan-1-one, 1,1'-bi cyclohexan-1-en-2-one, cyclohexanone, 2-1-cyclohexen-1-yl, 2-cyclohex-1-enyl cyclohexanone, 2-cyclohex-1-en-1-yl cyclohexan-1-one, 2-1-cyclohexen-1-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-cyclohexenyl
PubChem CID 101175
SMIL O=C1CCCCC1C1=CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone
Tæthed 0.998
Kogepunkt 265°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Assay Procent Noter forts. ≈10% 2-cyclohexylidencyclohexanon
Brydningsindeks 1.506
Mængde 25 g
Beilstein 1308501
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
IUPAC navn 2-(cyclohexen-1-yl)cyclohexan-1-on
Formel vægt 178.28
Procent renhed ≥85%