Få mere at vide
2-(1-Cyanoethyl)indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Cyanoethyl)indole |
| CAS | 76017-87-3 |
| Molekylær formel | C11 H10 N2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2/c1-8(7-12)11-6-9-4-2-3-5-10(9)13-11/h2-6,8,13H,1H3 |
| SMIL | CC(C#N)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 2-(1H-indol-2-yl)propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vægt | 170.0844 |