missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(1-Cyanoethyl)indole, TRC

Artikelnummer. 30353584
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353584 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353584 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9804505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(1-Cyanoethyl)indole
CAS 76017-87-3
Molekylær formel C11 H10 N2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10N2/c1-8(7-12)11-6-9-4-2-3-5-10(9)13-11/h2-6,8,13H,1H3
SMIL CC(C#N)c1cc2ccccc2[nH]1
IUPAC navn 2-(1H-indol-2-yl)propanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Formel vægt 170.0844
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.