Få mere at vide
2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-2,3-dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30050994
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050994 100 mg
30050137 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050994 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0677.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-2,3-dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-2,3-dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one
CAS 120014-07-5
Analyt- eller komponentnavne 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-2,3-dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H27 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-2,3-dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one
InChI formel InChI=1S/C24H27NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,12,14-15,17H,8-11,13,16H2,1-2H3/b20-12-
SMIL COc1cc2C\C(=C\C3CCN(Cc4ccccc4)CC3)\C(=O)c2cc1OC
IUPAC navn (2Z)-2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methylidene]-5,6-dimethoxy-3H-inden-1-one
Molekylvægt (g/mol) 377.48
Mængde 100 mg
Formel vægt 377.1991 g/mol