Få mere at vide
2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-2,3-dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one, Mikromol™
Beskrivelse
2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-2,3-dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-2,3-dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one |
| CAS | 120014-07-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-2,3-dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H27 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-2,3-dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,12,14-15,17H,8-11,13,16H2,1-2H3/b20-12- |
| SMIL | COc1cc2C\C(=C\C3CCN(Cc4ccccc4)CC3)\C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC navn | (2Z)-2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methylidene]-5,6-dimethoxy-3H-inden-1-one |
| Vis mere |