Få mere at vide
2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-3-hydroxy-5,6-dimethoxyindan-1-one (3-Hydroxydonepezil), Mikromol™
Beskrivelse
2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-3-hydroxy-5,6-dimethoxyindan-1-one (3-Hydroxydonepezil)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Donepezil |
| CAS | 2097683-67-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Hydroxy Donepezil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H29 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-3-hydroxy-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, 3-Hydroxydonepezil, 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-3-hydroxy-5,6-dimethoxyindan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-21-13-18-19(14-22(21)29-2)24(27)20(23(18)26)12-16-8-10-25(11-9-16)15-17-6-4-3-5-7-17/h3-7,13-14,16,20,23,26H,8-12,15H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc2C(O)C(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-3-hydroxy-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one |
| Vis mere |