Få mere at vide
2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-3-hydroxy-5,6-dimethoxyindan-1-one (3-Hydroxydonepezil), Mikromol™
Artikelnummer. 30051744
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051744 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051744 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0677.240025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-3-hydroxy-5,6-dimethoxyindan-1-one (3-Hydroxydonepezil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy Donepezil
CAS 2097683-67-3
Analyt- eller komponentnavne 3-Hydroxy Donepezil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H29 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-3-hydroxy-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, 3-Hydroxydonepezil, 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-3-hydroxy-5,6-dimethoxyindan-1-one
InChI formel InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-21-13-18-19(14-22(21)29-2)24(27)20(23(18)26)12-16-8-10-25(11-9-16)15-17-6-4-3-5-7-17/h3-7,13-14,16,20,23,26H,8-12,15H2,1-2H3
SMIL COc1cc2C(O)C(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
IUPAC navn 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-3-hydroxy-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one
Molekylvægt (g/mol) 395.49
Mængde 25 mg
Formel vægt 395.2097 g/mol