Få mere at vide
2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)hydroxymethyl]-5,6-dimethoxyindan-1-one (Hydroxydonepezil), Mikromol™
Artikelnummer. 30052658
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052658 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052658 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0677.220025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)hydroxymethyl]-5,6-dimethoxyindan-1-one (Hydroxydonepezil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxy Donepezil (Mixture of Diastereomers)
CAS 197010-20-1
Analyt- eller komponentnavne Hydroxy Donepezil (Mixture of Diastereomers)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H29 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-2-[hydroxy[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-5,6-dimethoxy-, Hydroxy Donepezil, Hydroxydonepezil, 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)hydroxymethyl]-5,6-dimethoxyindan-1-one
InChI formel InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-21-13-18-12-20(24(27)19(18)14-22(21)29-2)23(26)17-8-10-25(11-9-17)15-16-6-4-3-5-7-16/h3-7,13-14,17,20,23,26H,8-12,15H2,1-2H3
SMIL COc1cc2CC(C(O)C3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
IUPAC navn 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)-hydroxymethyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one
Molekylvægt (g/mol) 395.4914
Mængde 25 mg
Formel vægt 395.2097 g/mol