Få mere at vide
2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)hydroxymethyl]-5,6-dimethoxyindan-1-one (Hydroxydonepezil), Mikromol™
Beskrivelse
2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)hydroxymethyl]-5,6-dimethoxyindan-1-one (Hydroxydonepezil)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy Donepezil (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 197010-20-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Hydroxy Donepezil (Mixture of Diastereomers) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H29 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-2-[hydroxy[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-5,6-dimethoxy-, Hydroxy Donepezil, Hydroxydonepezil, 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)hydroxymethyl]-5,6-dimethoxyindan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-21-13-18-12-20(24(27)19(18)14-22(21)29-2)23(26)17-8-10-25(11-9-17)15-16-6-4-3-5-7-16/h3-7,13-14,17,20,23,26H,8-12,15H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc2CC(C(O)C3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)-hydroxymethyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one |
| Vis mere |