missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[(1-Benzyl-2-oxo-5-(thiomorpholinosulfonyl)indolin-3-ylidene]malononitrile, TRC

Artikelnummer. 30338477
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338477 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2857351MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[1-Benzyl-2-oxo-5-(thiomorpholinosulfonyl)indolin-3-ylidene]malononitrile
CAS 1144853-53-1
Molekylær formel C22H18N4O3S2
Mængde 1 mg
Synonym 2-[1,2-Dihydro-2-oxo-1-(phenylmethyl)-5-(4-thiomorpholinylsulfonyl)-3H-indol-3-ylidene]propanedinitrile
InChI formel InChI=1S/C22H18N4O3S2/c23-13-17(14-24)21-19-12-18(31(28,29)25-8-10-30-11-9-25)6-7-20(19)26(22(21)27)15-16-4-2-1-3-5-16/h1-7,12H,8-11,15H2
SMIL O=C1N(Cc2ccccc2)c3ccc(cc3C1=C(C#N)C#N)S(=O)(=O)N4CCSCC4
IUPAC navn 2-(1-benzyl-2-oxo-5-thiomorpholin-4-ylsulfonylindol-3-ylidene)propanedinitrile
Molekylvægt (g/mol) 450.53
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.