missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-((1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)methyl)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one (>90%), TRC

Artikelnummer. 30342381
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342381 100 mg
30332744 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342381 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB296135100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-((1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)methyl)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
CAS 608511-44-0
Molekylær formel C24H27NO3
Mængde 100 mg
Synonym 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1-oxoindan-2-yl)methyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1,2,3,6-tetrahydro-1-(phenylmethyl)-4-pyridinyl]methyl]-1H-inden-1-one
InChI formel InChI=1S/C24H27NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-8,10,14-15,17,20H,9,11-13,16H2,1-2H3
SMIL COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)C=C3)C(=O)c2cc1OC
IUPAC navn 2-[(1-benzyl-3,4-dihydro-2H-pyridin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one
Molekylvægt (g/mol) 377.48
Formel vægt 377.1991
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.