Få mere at vide
2-(1-Benzothiophen-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10776905
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10776905 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10341613 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10187352 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10776905 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24839DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 501945-71-7
Molekylær formel C14H17BO2S
Molekylvægt (g/mol) 260.16
MDL nummer MFCD05664405
InChI nøgle YFTHTJAPODJVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzo b thiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzothiophene-5-boronic acid pinacol ester, 1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-benzo b thien-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-benzo b thiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b thiophene, 2-1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5-tetra-methyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b thiophene,4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2795455
IUPAC navn 2-(1-benzothiophen-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Benzothiophen-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 260.16
Procent renhed 95%