Få mere at vide
2-(1-Benzofuran-3-yl)ethyl-4-methylbenzensulfonat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623065
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10623065 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10623065 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40844DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Benzofuran-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
CAS 26278-25-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C17H16O4S
MDL nummer MFCD08271906
Mængde 1 g
Synonym 2-1-benzofuran-3-yl ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 3-benzofuranethanol,3-4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 2-benzofuran-3-yl ethyl ester, 2-1-benzofuran-3-yl ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 2-1-benzo b furan-3-yl ethyl-4-methylbenzenesulfonate
InChI nøgle OEJOFPWUQPRTDR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCC1=COC2=CC=CC=C12
IUPAC navn 2-(1-benzofuran-3-yl)ethyl-4-methylbenzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 316.37
PubChem CID 19081435
Formel vægt 316.38
Procent renhed 97%