Få mere at vide
2-(1-aminocyclohexyl)acetic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic Acid |
| CAS | 37631-92-8 |
| Molekylær formel | C8 H15 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Cyclohexaneacetic acid, 1-amino-, 1-Aminocyclohexaneacetic acid, (1-Aminocyclohexyl)acetic acid, 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c9-8(6-7(10)11)4-2-1-3-5-8/h1-6,9H2,(H,10,11) |
| SMIL | NC1(CC(=O)O)CCCCC1 |
| IUPAC navn | 2-(1-aminocyclohexyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.21 |
| Formel vægt | 157.1103 |