Få mere at vide
2-(1-Aminocyclohexyl)acetic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-(1-Aminocyclohexyl)acetic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic Acid |
| CAS | 37631-92-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H15 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclohexaneacetic acid, 1-amino-, (1-Aminocyclohexyl)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c9-8(6-7(10)11)4-2-1-3-5-8/h1-6,9H2,(H,10,11) |
| SMIL | NC1(CC(=O)O)CCCCC1 |
| IUPAC navn | 2-(1-aminocyclohexyl)acetic acid |
| Vis mere |