missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(1-Amino-1-methylethyl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Amino-1-methylethyl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-met |
| CAS | 518048-03-8 |
| Molekylær formel | C16 H19 F N4 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Pyrimidinecarboxamide, 2-(1-amino-1-methylethyl)-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-, 2-(1-Amino-1-methylethyl)-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-4-pyrimidinecarboxamide, 2-(1-Amino-1-methylethyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxylic acid 4-fluorobenzylamide, 2-(1-Amino-1-methylethyl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide, 2-(2-Aminopropan-2-yl)-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide, 2-(2-Aminopropan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19FN4O3/c1-16(2,18)15-20-11(12(22)14(24)21(15)3)13(23)19-8-9-4-6-10(17)7-5-9/h4-7,22H,8,18H2,1-3H3,(H,19,23) |
| SMIL | CN1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)N)C(=O)NCc2ccc(F)cc2)O |
| IUPAC navn | 2-(2-aminopropan-2-yl)-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxopyrimidine-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.35 |
| Formel vægt | 334.1441 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?