Få mere at vide
2-(1-Adamantyl)eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632465
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10632465 25 g 25g
10567074 1 g 1g
10442624 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10632465 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB13005EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 4942-47-6
Molekylær formel C12H17O2
Molekylvægt (g/mol) 193.27
MDL nummer MFCD00074728
InChI nøgle AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
PubChem CID 123221
SMIL [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Adamantyl)acetic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
IUPAC navn 2-(1-adamantyl)eddikesyre
Formel vægt 194.27
Procent renhed 97%