missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(1-Adamantyl)-4,5-dihydro-1h-imidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Adamantyl)-4,5-dihydro-1h-imidazole |
| CAS | 52725-79-8 |
| Molekylær formel | C13 H20 N2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4,5-Dihydro-2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-imidazole, 2-(Adamantan-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2/c1-2-15-12(14-1)13-6-9-3-10(7-13)5-11(4-9)8-13/h9-11H,1-8H2,(H,14,15)/t9-,10+,11-,13? |
| SMIL | C1CN=C(N1)C23C[C@@H]4C[C@@H](C[C@@H](C4)C2)C3 |
| IUPAC navn | 2-(1-adamantyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.311 |
| Formel vægt | 204.163 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?