Få mere at vide
2-(1-Adamantyl)-4,5-dihydro-1h-imidazole, TRC
Artikelnummer. 30309908
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30309908 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30309908 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA163821250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Adamantyl)-4,5-dihydro-1h-imidazole
CAS 52725-79-8
Molekylær formel C13 H20 N2
Mængde 250 mg
Synonym 4,5-Dihydro-2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-imidazole, 2-(Adamantan-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
InChI formel InChI=1S/C13H20N2/c1-2-15-12(14-1)13-6-9-3-10(7-13)5-11(4-9)8-13/h9-11H,1-8H2,(H,14,15)/t9-,10+,11-,13?
SMIL C1CN=C(N1)C23C[C@@H]4C[C@@H](C[C@@H](C4)C2)C3
IUPAC navn 2-(1-adamantyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
Molekylvægt (g/mol) 204.311
Formel vægt 204.163