Få mere at vide
2-(1-Acetyl-3-(pyridin-4-yl)-1H-indol-5-yl)-N-methylethanesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Acetyl-3-(pyridin-4-yl)-1H-indol-5-yl)-N-methylethanesulfonamide |
| CAS | 1638617-34-1 |
| Molekylær formel | C18H19N3O3S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O3S/c1-13(22)21-12-17(15-5-8-20-9-6-15)16-11-14(3-4-18(16)21)7-10-25(23,24)19-2/h3-6,8-9,11-12,19H,7,10H2,1-2H3 |
| SMIL | CNS(=O)(=O)CCc1ccc2c(c1)c(cn2C(=O)C)c3ccncc3 |
| IUPAC navn | 2-(1-acetyl-3-pyridin-4-ylindol-5-yl)-N-methylethanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.43 |
| Formel vægt | 357.1147 |