missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[(1-Acetyl-1H-indazol-6-yl)sulfinyl]-N-methylbenzamide, TRC

Artikelnummer. 30309269
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309269 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309269 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1793145MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(1-Acetyl-1H-indazol-6-yl)sulfinyl]-N-methylbenzamide
CAS 1959572-98-5
Molekylær formel C17H15N3O3S
Mængde 5 mg
Synonym Axitinib Impurity D
InChI formel InChI=1S/C17H15N3O3S/c1-11(21)20-15-9-13(8-7-12(15)10-19-20)24(23)16-6-4-3-5-14(16)17(22)18-2/h3-10H,1-2H3,(H,18,22)
SMIL CNC(=O)c1ccccc1S(=O)c2ccc3cnn(C(=O)C)c3c2
IUPAC navn 2-(1-acetylindazol-6-yl)sulfinyl-N-methylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 341.38
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.