Få mere at vide
2-(1,4-diazepan-1-yl)nicotinonitril,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10671873
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10671873 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10561112 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10671873 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00102CB
Kemiske identifikatorer
CAS 352018-97-4
Molekylær formel C11H14N4
Molekylvægt (g/mol) 202.261
MDL nummer MFCD03086210
InChI nøgle KQOHMUWBQXSUAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1,4-diazepan-1-yl nicotinonitrile, 2-1,4-diazepan-1-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,2-hexahydro-1h-1,4-diazepin-1-yl, 2-homopiperazin-1-yl nicotinonitrile, 2-1,4 diazepan-1-yl-nicotinonitrile, 2-1,4-diazaperhydroepinyl pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 2779669
IUPAC navn 2-(1,4-diazepan-1-yl)pyridin-3-carbonitril
SMIL C1CNCCN(C1)C2=C(C=CC=N2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1, 4-Diazepan-1-yl)nicotinonitrile
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 202.26
Procent renhed 95%