Få mere at vide
2-(1,4-diazepan-1-yl)ethan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772073
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772073 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10334702 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10244924 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772073 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW00182DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 53427-65-9
Molekylær formel C7H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 144.218
MDL nummer MFCD01565842
InChI nøgle IXKNVDAHLCFGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1,4-diazepan-1-yl ethanol, 2-1,4-diazepan-1-yl ethan-1-ol, 1h-1,4-diazepine-1-ethanol, hexahydro, 2-1,4-diazaperhydroepinyl ethan-1-ol, 1-homopiperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl homopiperazine, 2-1,4 diazepan-1-yl-ethanol, 1-2-hydroxyethyl-homopiperazine, 1-2-hydroxyethyl homo-piperazine, 1-2-hydroxyethyl-1,4-diazepane
PubChem CID 2736550
IUPAC navn 2-(1,4-diazepan-1-yl)ethanol
SMIL C1CNCCN(C1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1, 4-Diazepan-1-yl)ethan-1-ol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 144.22
Procent renhed 97%