missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]benzenamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(((1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)oxy)methyl)benzenamine |
| CAS | 222838-33-7 |
| Molekylær formel | C16H14ClN3O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-[1-(4-Chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14ClN3O/c17-13-5-7-14(8-6-13)20-10-9-16(19-20)21-11-12-3-1-2-4-15(12)18/h1-10H,11,18H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | 2-[[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.75 |
| Formel vægt | 299.0825 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?