Få mere at vide
2-(1-(4-Bromophenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)propan-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30339812
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30339812 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30339812 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB698738100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-(4-Bromophenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)propan-2-ol
CAS 1000339-34-3
Molekylær formel C11H12BrN3O
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12BrN3O/c1-11(2,16)10-7-15(14-13-10)9-5-3-8(12)4-6-9/h3-7,16H,1-2H3
SMIL CC(C)(C1=CN(N=N1)C2=CC=C(C=C2)Br)O
IUPAC navn 2-[1-(4-bromophenyl)triazol-4-yl]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 282.14