Få mere at vide
2-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10729413
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10729413 1 g 1g
10639895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729413 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35714DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 774238-36-7
Molekylær formel C9H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 160.176
MDL nummer MFCD07772822
InChI nøgle UZPQWOKKMYUKNI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7162068
IUPAC navn 2-(1,3-oxazol-5-yl)anilin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1, 3-Oxazol-5-yl)aniline
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2-1,3-oxazol-5-yl aniline, 2-5-oxazolyl aniline, 2-oxazol-5-yl aniline, benzenamine, 2-5-oxazolyl, 2-oxazol-5-yl phenylamine, benzenamine,2-5-oxazolyl, 5-2-aminophenyl-1,3-oxazole, 2-1,3-oxazol-5-yl phenylamine
Formel vægt 160.18
Procent renhed 90%