Få mere at vide
2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495425
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495425 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15495425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58916.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 307531-83-5 | C5H9BrO2Zn | 246.409 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes i den farmaceutiske industri.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Håndteres under tør beskyttelsesgas. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, varme, syrechlorider, baser og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylzinc bromide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 307531-83-5
Tæthed 0.984
Molekylær formel C5H9BrO2Zn
MDL nummer MFCD02260129
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom
Synonym zinc 2+ ion 2-1,3-dioxolan-2-yl ethanide bromide
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle FBIHMCAQTQOHLI-UHFFFAOYSA-M
SMIL [CH2-]CC1OCCO1.[Zn+2].[Br-]
IUPAC navn zink;2-ethyl-1,3-dioxolan;bromid
Molekylvægt (g/mol) 246.409
PubChem CID 57377022
Formel vægt 246.41