Få mere at vide
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyltriphenylphosphonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 86608-70-0 |
| Molekylær formel | C23H24BrO2P |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24O2P.BrH/c1-4-10-20(11-5-1)26(21-12-6-2-7-13-21,22-14-8-3-9-15-22)19-16-23-24-17-18-25-23;/h1-15,23H,16-19H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].C(C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C4OCCO4 |
| IUPAC navn | 2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethyl-triphenylphosphanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 443.32 |
| Formel vægt | 442.0697 |