Få mere at vide
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronsyre pinacolester, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester |
| Kogepunkt | 100 °C (1,5 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 228.1 |
| Procent renhed | 97% |