Få mere at vide
2-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)acetyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)acetyl Chloride |
| CAS | 6780-38-7 |
| Molekylær formel | C10H6ClNO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-acetyl Chloride, (1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetyl Chloride, (1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)acetyl Chloride, 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetyl Chloride, 2-Phthalimidoacetyl Chloride, 2-Phthalimidoylacetyl Chloride, N-(Phthaloyl)glycinoyl Chloride, N-Phthaloylglycyl Chloride, NSC 401729, Phthalimidoacetyl Chloride, Phthalylglycine Acid Chloride, Phthalylglycyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6ClNO3/c11-8(13)5-12-9(14)6-3-1-2-4-7(6)10(12)15/h1-4H,5H2 |
| SMIL | O=C(CN1C(C2=C(C1=O)C=CC=C2)=O)Cl |
| IUPAC navn | 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.61 |
| Formel vægt | 223.0036 |