Få mere at vide
2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-N-[4-nitro-2-(phenylcarbonyl)-phenyl]acetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050648
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050648 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30050648 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0078.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-N-[4-nitro-2-(phenylcarbonyl)-phenyl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-N-[4-nitro-2-(phenylcarbonyl)-phenyl]acetamide
CAS 33311-76-1
Analyt- eller komponentnavne 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-N-[4-nitro-2-(phenylcarbonyl)-phenyl]acetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H15 N3 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-N-[4-nitro-2-(phenylcarbonyl)-phenyl]acetamide, Nitrazepam Imp. D (EP), Nitrazepam Impurity D
InChI formel InChI=1S/C23H15N3O6/c27-20(13-25-22(29)16-8-4-5-9-17(16)23(25)30)24-19-11-10-15(26(31)32)12-18(19)21(28)14-6-2-1-3-7-14/h1-12H,13H2,(H,24,27)
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c(c1)C(=O)c4ccccc4
IUPAC navn N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)-2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 429.38
Mængde 50 mg
Formel vægt 429.0961 g/mol