Få mere at vide
2-(1,3-Dimethylbutyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1,3-Dimethylbutyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 249728-64-1 |
| Molekylær formel | C13H24O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (1,3-Dimethylbutyl)propanedioic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O4/c1-6-16-12(14)11(13(15)17-7-2)10(5)8-9(3)4/h9-11H,6-8H2,1-5H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C(C)CC(C)C)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-(4-methylpentan-2-yl)propanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.33 |
| Formel vægt | 244.1675 |